Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
351,00 zł
form
liquid
Quality Segment
contains
samarium chips as stabilizer
reaction suitability
core: samarium, reagent type: catalyst
reaction type: Reductions, reagent type: reductant
concentration
0.1 M in THF
density
0.922 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
I[Sm]I
InChI
1S/2HI.Sm/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
UAWABSHMGXMCRK-UHFFFAOYSA-L
Application
- Benzannulated pyrrolizidines and indolizidines by SmI2-induced cyclizations of indole derivatives.
- Chiral 4-substituted 2-oxazolidinones and 5,5-disubstituted oxazolidinones through asymmetric Reformatsky type reaction.
- γ-Aminoalkyl substituted γ-butyrolactones via ketyl-alkene coupling reaction.
It can also be used in:
- Reduction of conjugated double and triple bonds into alkenes using SmI2/H2O/amine mixtures.
- Conversion of β-hydroxyketones into 1,3-diols by SmI2/H2O/Et3N.
- Selective reduction of 6-membered lactones to the corresponding diols/triols using SmI2-H2O reagent system.
SmI2 is an effective single-electron reducing agent for the promotion of ketone-olefin, ketyl aryl cyclizations, and pinacol coupling reactions under mild conditions. Often both intramolecular and intermolecular couplings proceed in a highly stereoselective fashion. It is also used in the synthesis of new heteroleptic samarium aryloxide/cyclopentadienide complexes.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 0.1 M in THF, contains samarium chips as stabilizer | description anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| reaction suitability core: samarium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability core: samarium, reagent type: catalyst |
| form liquid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 0.922 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| contains samarium chips as stabilizer | contains - | contains - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup - Solvent
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 7440-19-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?