Merck
409197
Sigma-Aldrich
Dimethyldivinylsilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CH)2Si(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4187 (lit.)
bp
79-82 °C (lit.)
gęstość
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C=C)C=C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H,1-2H2,3-4H3
Klucz InChI
QRHCILLLMDEFSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-8.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22.2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)