Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-927-5
Beilstein/REAXYS Number:
2048031
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
solid
assay
≥97.0%
form
solid
impurities
~5% water
mp
85-87 °C (lit.), 85-89 °C
solubility
dioxane: soluble 0.5 g/5mL, clear, faintly yellow to yellow
functional group
chloro, nitro
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
InChI key
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?