Merck
406597
Sigma-Aldrich
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde]
average Mn ~400
Synonim(y):
PMDI, Polymethylene polyphenyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H3(NCO)CH2]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
8.6 (vs air)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
~3.2 isocyanate groups/molecule
masa cząsteczkowa
average Mn ~400
współczynnik refrakcji
n20/D 1.634
lepkość
1,800 cP(25 °C)(lit.)
bp
392 °C/5 mmHg
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
Opis ogólny
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde] (P-MDI) is a chain extender with one isocyanate group attached to each of the phenyl groups. It is a liquid polymer that is used to maintain uniformity in the cross-linking reaction between different polymeric units during the curing process. Its crosslinking sites (−NCO) allow it to be utilized in the preparation of polyurethanes.
Poly[(phenyl isocyanate)-co-formaldehyde] (PPIF) is an oligomer that can be used as a chain extender and a cross-linker that forms amide linkages (−NCO). It is highly reactive with hydroxyl groups, which facilitate the formation of a polyurethane network.
Zastosowanie
P-MDI is an isocyanate that can be used in the preparation of polyurethane resins, films and foams. It can form mechanically robust films which are resistant to solvents and can be used as OTFT based electrodes in biomaterials based applications.
PPIF can be blended with a diol to form a polyurethane mixture with characteristic −NCO peaks. It can also be used as a cross-linker to form high tensile dielectric materials for potential application in organic electronics.
Cechy i korzyści
High viscosity, high functionality oligomer.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Highly cross-linked polyurethane with enhanced stability of second-order nonlinear optical properties.
Park C, et al.
Macromolecules, 28(10), 3713-3717 (1995)
Polyfunctional active coatings with damage-triggered water-repelling effect.
Latnikova A, et al.
Soft Matter, 7(2), 369-372 (2011)
New thermal study of polymerization and degradation kinetics of methylene diphenyl diisocyanate
da Silva J, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1-8 (2018)
Second-order nonlinear optical properties and relaxation dynamics of aligned cross-linked polyurethanes with hemicyanine-type chromophores.
Lee K, et al.
Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, 15(1), 393-400 (1998)
Exploration on high performance polyamide 1010/polyurethane blends filled with functional graphene nanoplatelet: physical properties and technical application
Kausar A
Journal of the Chinese Advanced Materials Society, 5(2), 133-147 (2017)