Kluczowe dokumenty
405825
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate
97%
Synonim(y):
(3,5-Dihydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Wybierz wielkość
379,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
379,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
109-112 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3
Klucz InChI
LMLSBPHXMGSGCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?