Przejdź do
256609
Allylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
772,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.28
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969335
772,50 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Pac of
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.851 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
339628347108637963
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
0.851 g/mL at 25 °C
density
0.843 g/mL at 25 °C
density
0.846 g/mL at 25 °C
density
0.856 g/mL at 25 °C
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
Sure/Pac of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylmagnesium bromide solution
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)