Merck
224502
Sigma-Aldrich
Methyl 4-hydroxyphenylacetate
ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
25 G
311,00 zł
100 G
365,00 zł
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
311,00 zł
100 G
365,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
2087538
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
solid
bp
162-163 °C/5 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Klucz InChI
XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-hydroksyfenylooctan metylu hamuje aktywność wirusa mozaiki tytoniu (TMV)[1].
Zastosowanie
4-hydroksyfenylooctan metylu został użyty w syntezie kwasu 4-(2-hydroksy-3-izopropyloamino)propoksyfenylooctowego[2].
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuo Shen et al.
Natural product research, 27(24), 2286-2291 (2013-08-22)
A new compound 2-(4-hydroxybenzoyl) quinazolin-4(3H)-one (1) and four known compounds were isolated from a marine fungus Penicillium oxalicum 0312F1. The structure of the new compound 1 was elucidated based on the spectroscopic analysis. Bioactivity assays showed that 2-(4-hydroxybenzyl) quinazolin-4(3H)-one (2)
S H Jung et al.
Archives of pharmacal research, 23(3), 226-229 (2000-07-15)
To obtain the standard compounds of metoprolol for a pharmacokinetic study, a convenient synthetic procedure to prepare enantiomers of metoprolol (3a) and its major metabolites, 2-4-(2-hydroxy-3-isopropylamino)propoxyphenylethanol (3b) and 4-(2-hydroxy-3-isopropylamino)propoxyphenylacetic acid (4), was developed from their respective starting materials, 4-(2-methoxyethyl)phenol (1a)