Merck
404950
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) methoxide
95%
Synonim(y):
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
Wybierz wielkość
10 G
256,00 zł
50 G
961,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
256,00 zł
50 G
961,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ti(OCH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
solid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
<5% methanol
mp
200-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.