Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
form
liquid
Quality Segment
composition
Mg, 5.5-10.5% EDTA titration
reaction suitability
core: magnesium
concentration
6-10 wt. % in methanol
refractive index
n20/D 1.3381
density
0.816 g/mL at 25 °C
SMILES string
CO[Mg]OC
InChI
1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI key
CRGZYKWWYNQGEC-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| composition Mg, 5.5-10.5% EDTA titration | composition - | composition - | composition - |
| concentration 6-10 wt. % in methanol | concentration 2 M in H2O | concentration 1.00 M±0.04 M | concentration 2.5 M in H2O |
| density 0.816 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.3381 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| reaction suitability core: magnesium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
46.0 °F - closed cup
flash_point_c
7.77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?