Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 506,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 826,00 zł |
Informacje o tej pozycji
506,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description packaged for use in deposition systems | description 97% | description 99.999% trace metals basis |
| assay ≥97.0% | assay 99.999% | assay 97% | assay 99.999% trace metals basis |
| reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst, reagent type: Lewis acid | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: titanium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: titanium |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) isopropoxide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?