Merck
D182257
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1-pyrazolylformaminidium nitrate
97%
Synonim(y):
1-Amidino-3,5-dimethylpyrazole nitrate, 3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamidine nitrate
Wybierz wielkość
25 G
884,00 zł
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
884,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N4 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.18
Beilstein:
3599170
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
167-168 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O.Cc1cc(C)n(n1)C(N)=N
InChI
1S/C6H10N4.HNO3/c1-4-3-5(2)10(9-4)6(7)8;2-1(3)4/h3H,1-2H3,(H3,7,8);(H,2,3,4)
Klucz InChI
AGYXIUAGBLMBGV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Guanylating reagent for amines.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Orakan Hanpanich et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 39(1-3), 156-169 (2019-10-15)
The cationic copolymer poly(L-lysine)-graft-dextran (PLL-g-Dex) has nucleic acid chaperone-like activity. The copolymer facilitates both DNA hybridization and strand exchange reactions. For these reasons, DNA-based enzyme (DNAzyme) activity is enhanced in the presence of copolymer. In this study, we evaluated activities
Journal of Carbohydrate Chemistry, 12, 1173-1173 (1993)
Peter Pogány et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(4), 1466-1473 (2008-06-20)
In the paper a joint experimental and theoretical study of 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine (L) as well as its complexes CoL2(H2O)2(NO3)2 and NiL2(H2O)2(NO3)2 is reported. On the basis of FT-IR experiments and a DFT-derived scaled quantum mechanical force field the normal coordinate analysis
Antonia G Miller et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1043, 195-200 (2005-07-23)
Protein cross-linking via the Maillard reaction with alpha-dicarbonyl compounds has been the subject of intense scrutiny in the literature. We report here a study of the impact of this cross-linking on enzyme function. Protein function following glycation was examined by
L Spero et al.
Biochimica et biophysica acta, 251(3), 345-356 (1971-12-28)
Guanidination of the free amino groups of staphylococcal enterotoxin B with 3,5-dimethyl-1-guanylpyrazole converted 31-32 of 33 epsilon-amino groups and 30% of the N-terminal residue. This product, although markedly reduced in solubility, suffered no gross change in conformation and retained full