Merck
401811
Sigma-Aldrich
Sodium pentamethylcyclopentadienide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
(Pentamethylcyclopentadienyl)sodium, Sodium pentamethylcyclopentadiene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.905 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(C)([Na])C(C)=C1C
InChI
1S/C10H15.Na/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
Klucz InChI
NWRNNTRBUPLTKV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup