Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 674,00 zł 505,50 zł |
Informacje o tej pozycji
224,00 zł
Quality Segment
assay
99%
mp
211 °C (dec.) (lit.)
λmax
765 nm
SMILES string
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C25H25N2S2.HI/c1-3-26-20-14-10-12-16-22(20)28-24(26)18-8-6-5-7-9-19-25-27(4-2)21-15-11-13-17-23(21)29-25;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OYVFJKVYVDYPFV-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description Dye content 98 % | description suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC) | description Dye content 95 % |
| assay 99% | assay - | assay ≥98.0% (TLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 211 °C (dec.) (lit.) | mp 249 °C (dec.) (lit.) | mp 245 °C (dec.) (lit.) | mp 268-270 °C (dec.) (lit.) |
| λmax 765 nm | λmax 655 nm | λmax - | λmax 560 nm |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?