Merck
401706
Sigma-Aldrich
Tetraethylgermanium
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Ge(C2H5)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
163-164 °C (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Ge](CC)(CC)CC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup