Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 729,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł 1957,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3OPF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.15
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4302183
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccontains
diethyl ether as stabilizer
Quality Segment
mp
~145 °C (dec.) (lit.)
functional group
ether
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent involved in:
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
- Synthesis of ruthenium allenylidene complexes
- Asymmetric Diels-Alder reactions
- Chlorine scavenging
- Synthesis of molecules for studies of wavelength tunability via cis-trans isomerization
- Reactions with 2-mthylpyridine N-oxide
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains diethyl ether as stabilizer | description - | description purum, ≥98.0% (CHN) | description ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp ~145 °C (dec.) (lit.) | mp ~150 °C (dec.) (lit.) | mp 244-246 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| contains diethyl ether as stabilizer | contains - | contains - | contains - |
| functional group ether | functional group phenyl | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?