Merck
401692
Sigma-Aldrich
Diethylgermanium dichloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2GeCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
gęstość
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Ge](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Ge/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BWUPRNSPZFPYEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1