Merck
211710
Trimethylgermanium bromide
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3GeBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
213-913-6
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the formation of dienolates of α,β-unsaturated esters. Also useful for methylenecyclopentane annulation reactions.
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)