Merck
400912
Sigma-Aldrich
Lithium tungstate
98%
Synonim(y):
Dilithium tetraoxotungstate, Lithium tungsten oxide
About This Item
Wzór liniowy:
Li2WO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
gęstość
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
Klucz InChI
SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Used for preparation of ceramics with ultra-low sintering temperatures
  • Catalyst for oxidative coupling reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)