Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
6Li2WO4
Masa cząsteczkowa:
259.87
UNSPSC Code:
12352302
Isotopic purity:
≥95 atom % (6Li)
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M-1
Form:
solid
isotopic purity
≥95 atom % (6Li)
assay
≥98% (CP)
form
solid
mass shift
M-1
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?