Key Documents
185574
1,1,2,2-Tetrabromoethane
98%
Synonim(y):
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
11.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
635 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.637 (lit.)
tw
119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
water: insoluble
gęstość
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Klucz InChI
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2