Merck
400432
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.15
Beilstein:
1963428
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)