Przejdź do
706388
Methyl 3-iodobenzoate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-570-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
46-50 °C
functional group
ester, iodo
SMILES string
COC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI key
NPXOIGSBRLCOSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)