Przejdź do
333441
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
234,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
234,75 zł
Cena katalogowa313,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate is an ester. The reduction of methyl (4-trifluoromethyl)benzoate catalyzed by MoO2Cl2 was reported.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M29908227277
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
-
bp
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)