Merck
399329
Sigma-Aldrich
Imidazolium dichromate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10Cr2N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
126 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
c1c[nH]cn1.c2c[nH]cn2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C3H4N2.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-5-3-4-1;;;;;;;;;/h2*1-3H,(H,4,5);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
OPMAIHGGKQJERG-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)