For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
398802
Tetra(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
TTEGDA
Wybierz wielkość
464,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
464,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tetra(ethylene glycol) diacrylate, technical grade, contains 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
100-150 ppm HQ as inhibitor
150-200 ppm MEHQ as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C14H22O7/c1-3-13(15)20-11-9-18-7-5-17-6-8-19-10-12-21-14(16)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
Klucz InChI
HCLJOFJIQIJXHS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?