Merck
396702
Sigma-Aldrich
B-Benzyl-9-BBN solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
tw
67 °C
gęstość
0.906 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C1CC2CCCC(C1)B2Cc3ccccc3
InChI
1S/C15H21B/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-14-8-4-9-15(16)11-5-10-14/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2/t14-,15+
Klucz InChI
IQRBNRFCRAJXJF-GASCZTMLSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)