396206
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
99%
Synonim(y):
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
mp
182-186 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
Klucz InChI
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3