Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
365,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
106-112 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Application
- Orcinol-containing azacryptands for use in optical amplifiers and light-emitting devices.
- Ternary co-crystal with 4,4′-bipyridine.
- Low-density carbon aerogels in the presence of formaldehyde.
- PEG-orcinol coumarins with potent tyrosinase inhibitory activity.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description colorimetric detection reagent |
| assay 97% | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 106-112 °C (lit.) | mp 56-58 °C (lit.) |
| form solid | form powder |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?