Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-633-6
Beilstein/REAXYS Number:
2041500
MDL number:
Assay:
99%
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
69-72 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 69-72 °C (lit.) | mp −53 °C (lit.) | mp - | mp 40-42 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group iodo, hydroxyl | functional group hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?