Merck
396168
Sigma-Aldrich
Strontium zirconate
powder, 10 μm
About This Item
Wzór liniowy:
SrZrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
wielkość cząstki
10 μm
ciąg SMILES
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
Klucz InChI
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)