Merck
388165
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(ammonium lactato)dihydroxide solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium solution
Wybierz wielkość
100 ML
160,00 zł
500 ML
444,00 zł
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
160,00 zł
500 ML
444,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3CH(O-)CO2NH4]2Ti(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.51 psi ( 20 °C)
3.19 psi ( 55 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438
gęstość
1.222 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N.N.CC(O[Ti](O)(O)OC(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C3H5O3.2H3N.2H2O.Ti/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;/h2*2H,1H3,(H,5,6);2*1H3;2*1H2;/q2*-1;;;;;+4/p-2
Klucz InChI
XRASGLNHKOPXQL-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Titanium(IV) bis(ammonium lactato)dihydroxide can be used as:
  • A water-soluble Ti precursor for the synthesis of TiO2/WO3 nanofibers applicable in photocatalysis.[1]
  • A reactant to synthesize a complex with pyrocatechol violet applicable as a colorimetric HF sensing dye.[2][3]
  • A Ti precursor to synthesize mesoporous silica loaded with titania nanoparticles for photocatalytic applications.[4]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
81.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of TiO2/WO3 Composite Nanofibers by a Water-Based Electrospinning Process and Their Application in Photocatalysis
Odhiambo VO, et al.
Nanomaterials, 10(5), 882-882 (2020)
A pyrocatechol violet-titanium alkoxide complex for HF sensing: Study on the complex structure and application
Lee C, et al.
Dyes and Pigments, 127(5), 133-141 (2016)
Vincent Otieno Odhiambo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(5) (2020-05-07)
TiO2/WO3 nanofibers were prepared in a one-step process by electrospinning. Titanium(IV) bis(ammonium lactato)dihydroxide (TiBALDH) and ammonium metatungstate (AMT) were used as water-soluble Ti and W precursors, respectively. Polyvinylpyrrolidone (PVP) and varying ratios of TiBALDH and AMT were dissolved in a
Titania nanoparticle-loaded mesoporous silica synthesized through layer-by-layer assembly for the photodegradation of sodium dodecylbenzenesulfonate
Kim B, et al.
Applied Surface Science, 490(5), 38-46 (2019)
Preparation of colorimetric hydrogel beads for hydrofluoric acid detection
Lee C and Lee S-Y
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 38(5), 67-72 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?