Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: tantalum, reagent type: catalyst
refractive index
n
density
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI key
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description 99% trace metals basis | description 99.98% trace metals basis | description <20 μm, 99.99% trace metals basis |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99% trace metals basis | assay 99.98% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| form liquid | form powder | form liquid | form powder |
| density 1.31 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.566 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.2 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| reaction suitability core: tantalum, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability core: tantalum, reagent type: catalyst | reaction suitability - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?