Merck
400920
Sigma-Aldrich
Lithium zirconate
−80 mesh
Wybierz wielkość
25 G
312,00 zł
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
312,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li2ZrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
wielkość cząstki
−80 mesh
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Zr/q2*+1;;2*-1;
Klucz InChI
PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)