Kluczowe dokumenty
704393
Lithium tantalate
≥99.99%
Synonim(y):
Lithium tantalum trioxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Li+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/Li.3O.Ta/q+1;;;-1;
Klucz InChI
CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)