Merck
395013
Sigma-Aldrich
5,10-Dihydro-5,10-dimethylphenazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
150-152 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CN1c2ccccc2N(C)c3ccccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)16(2)14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
GVTGSIMRZRYNEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)