363057
6-O-Methylguanine
97%
Synonim(y):
2-Amino-6-methoxypurine, 6-Methoxyguanine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
BXJHWYVXLGLDMZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3