Merck
394408
Sigma-Aldrich
1-(Bromoacetyl)pyrene
97%
Synonim(y):
2-Bromo-1-(1-pyrenyl)ethanone
Wybierz wielkość
5 G
976,00 zł
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
976,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
129-131 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
BrCC(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H11BrO/c19-10-16(20)14-8-6-13-5-4-11-2-1-3-12-7-9-15(14)18(13)17(11)12/h1-9H,10H2
Klucz InChI
KAEDEGFCOPIKKM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-(Bromoacetyl)pyrene (BAP)[1] is a pyrene derivative. It has been synthesized by reacting cupric bromide with 1-acetylpyrene.[2] Studies suggest that the introduction of a bromoacetyl chromophoric moiety to pyrene drastically increases the photoinitiating efficiency of pyrenes.[3]
Zastosowanie
1-(Bromoacetyl)pyrene is suitable for use in the following studies:
  • As an initiator in the bulk polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline to generate pyrene labelled poly(2-ethyl-2-oxazoline) (PETOX-py).[4]
  • As a fluorophore in the generation of podand-type fluoroionophores with two pyrene moieties.[5]
  • As a fluorescent labeling agent for the determination of okadaic acid toxin by HPLC with fluorescence detection.[6]
It may also be used in the following studies:
  • As a photoremovable protecting group for carboxylic acids and amino acids.[2]
  • As a photoinitiator in the photopolymerization of styrene with methylmethacrylate.[7]
  • As a reactant in the synthesis of potentially tetradentate pyrene appended ligands.[8]
  • As a derivatizing agent of dialkyl phosphates (DAP) in the HPTLC method of quantitative determination of DAP in fruit juices.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Juraj Kronek et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 22(7), 1725-1734 (2011-05-24)
Poly(2-oxazolines) with varying alkyl chain lengths (e.g., methyl, ethyl, aryl) and molar masses have been tested for cell cytotoxicity in vitro. A standard 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay was used for the estimation of cell viability. Two monomers, 2-methyl-2-oxazoline and 2-ethyl-2-oxazoline
S Kamada et al.
Journal of chromatography, 272(1), 29-41 (1983-01-14)
A fluorescence high-performance liquid chromatographic method is described for the determination of free and conjugated bile acids in serum and bile. Free and conjugated bile acids are extracted from serum or bile using a Sep-Pak C18 cartridge and then fractionated
Nicola M Cox et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(5), 1568-1573 (2011-12-07)
A new method for assessing the topology of metallosupramolecular assemblies using pyrene-appended ligands is reported. Two potentially tetradentate ligands containing one (L(1)) and two (L(2)) terminal pyrene moieties were synthesised and their complexes with Cu(+) and Cd(2+) were characterised. Photophysical
Copolymerization of n-butylacrylate with styrene by a novel photoinitiator, 1-(bromoacetyl) pyrene.
Mishra A and Daswal S
Journal of Applied Polymer Science, 102.4, 3233-3239 (2006)
S S Kelly et al.
Journal of chromatography. A, 749(1-2), 33-40 (1996-10-18)
The rare diarrhetic shellfish toxin, dinophysistoxin-2 (DTX-2), was isolated from the digestive glands of mussels (Mytilus edulis). This was achieved by chromatography on silica and Sephadex LH-20 followed by reversed-phase solid phase extraction and semi-preparative high-performance liquid chromatography (HPLC) with