Przejdź do
496952
2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
Synonim(y):
2-(N -Butylcarbamoyloxy)ethyl acrylate, 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
989,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2O2CNH(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
264-036-0
MDL number:
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
Quality Segment
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H17NO4/c1-3-5-6-11-10(13)15-8-7-14-9(12)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3,(H,11,13)
InChI key
FLKHVLRENDBIDB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Well-Tunable, 3D-printable, and Fast Autonomous Self-Healing Elastomers: This study discusses the use of 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate monomer, which was purified to remove inhibitors through a basic Al2O3 column. The monomer′s properties contribute to developing self-healing elastomers (B Li, S Ge, X Zhao, Q Chen, J Tian, D Hun, 2023 - Elsevier). Read more.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?