Przejdź do
376744
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
255-163-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
Nc1nc(C#N)c([nH]1)C#N
InChI
1S/C5H3N5/c6-1-3-4(2-7)10-5(8)9-3/h(H3,8,9,10)
InChI key
MLOXIXGLIZLPDP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile (AIDCN) is an organic compound having low conductivity, good film formability and stability. It is reported to form a unprecedented 3-D metal-organic framework (MOF) of silver(I). The junction characteristics of the AIDCN on p-type silicon substrate has been studied.
Application
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile may be used in the fabrication of an organic electrical bistable device comprising of a thin metal layer embedded within the organic material. It may be used to fabricate the devices with the nominal layer structure of organic/metal-nanocluster/organic interposed between two electrodes by a vacuum evaporation method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
522457367842341525
description
97%
description
97%
description
technical grade, 85%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
85%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
-
mp
270 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
182-184 °C (lit.)
functional group
nitrile
functional group
nitro
functional group
ketone
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)