Kluczowe dokumenty
391913
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
(2R)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (R)-Trolox
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]27/D +65°, c = 1.2 in ethanol
mp
162 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1c(C)c2O[C@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m1/s1
Klucz InChI
GLEVLJDDWXEYCO-CQSZACIVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?