Merck
391921
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]26/D −65°, c = 1.2 in ethanol
mp
160 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
Klucz InChI
GLEVLJDDWXEYCO-AWEZNQCLSA-N
Zastosowanie
A chroman possessing the chiral center of α-tocopherol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry Letters (Jpn), 465-465 (1989)
Hoang V Chuyen et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(5), 1656-1662 (2016-07-21)
Gac fruit (Momordica cochinchinensis Spreng.) is a rich source of carotenoids for the manufacture of powder, oil and capsules for food, cosmetic and pharmaceutical uses. Currently, only the aril of the Gac fruit is processed and the peel, similar to
Carmela Gerardi et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 645-645 (2020-07-17)
Wine grape pomace, the by-product of wine making, is a source of polyphenols, metals, and organic acids, and may be exploited for the production of functional beverages. Among red wines, Primitivo and Negramaro varieties possess an interesting amount of polyphenolic