Przejdź do
04733
Acetyleugenol
analytical standard
Synonim(y):
Eugenyl acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
202-235-6
MDL number:
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.517-1.521, n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChI key
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetyloeugenole to p-allilobenzenowe pochodne eugenolu, które są obecne w tradycyjnych produktach spożywczych, w szczególności w przyprawach takich jak goździki, cynamon i bazylia.
Application
Acetyleugenol może być stosowany jako wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania acetyleugenolu w tabletkach Longhu Rendan metodą chromatografii gazowej sprzężonej z kwadrupolową spektrometrią mas (GC-MS/MS), w olejkach eterycznych przypraw metodą chromatografii gazowo-cieczowej, w ekstraktach etanolowych Geopropolis z malezyjskich pszczół bezżądłowych Heterotrigona itama metodą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z kwadrupolową spektrometrią mas czasu przelotu (UHPLC-Q-TOF/MS) oraz w drewnie dębowym jako związki zapachowe metodą dwuwymiarowej GC-MS połączonej z olfaktometrią.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W246905W246700W246719
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
bp
281-286 °C (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
bp
254 °C (lit.)
bp
254 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyleugenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
287.6 °F - closed cup
flash_point_c
142 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of odorous compounds in oak wood using odor extract dilution analysis and two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry/olfactometry.
Ghadiriasli, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(25), 6595-6607 (2018)
Influence of heating on antioxidant activity and the chemical composition of some spice essential oils.
Tomaino, et al.
Food Chemistry, 89(4), 549-554 (2005)
Rapid Determination of Major Compounds in the Ethanol Extract of Geopropolis from Malaysian Stingless Bees, Heterotrigona itama, by UHPLC-Q-TOF/MS and NMR.
Zhao, et al.
Molecules (Basel), 22(11), 1935-1935 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
191175-1G04061825847603
04733-100MG04061838635761