Przejdź do
A34007
2-Allyl-6-methylphenol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-124-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
Cc1cccc(CC=C)c1O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-5-9-7-4-6-8(2)10(9)11/h3-4,6-7,11H,1,5H2,2H3
InChI key
WREVCRYZAWNLRZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
381756A30702259470
description
98%
description
98%
description
reagent grade, 98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
231-233 °C (lit.)
bp
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)