Merck
389129
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-ethylvinylbenzene), cross-linked
25 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
sieciowanie krzyżowe
25 % cross-linked with divinylbenzene
ciąg SMILES
C=Cc1ccncc1
Opis ogólny
Molar Ratio VP: EVB: DVB(5.5:1.3:1.92)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1