Merck
81391
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
Reillex® 402
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
feature
hydrophobic
loss
≤10% loss on drying, 110°C
SMILES string
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChI key
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)