Przejdź do
472352
Poly(4-vinylpyridine)
Synonim(y):
4-Vinylpyridine polymer, Poly(p -vinylpyridine)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C7H7N)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
feature
hydrophobic
transition temp
Tg 142 °C (onset, annealed)
solubility
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
SMILES string
n1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
InChI key
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(4-vinylpyridine) can be used:
  • To prepare metal-containing polymer, applicable as nonlinear optically active material.
  • For the removal of perchlorate from an aqueous solution.
It can also be incorporated into active layers of organic solar cells to enhance power conversion efficiency.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
472344306258436216
description
-
description
average Mw ~60,000
description
~90% 4-vinylpyridine
description
Mw ~11,000
solubility
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
solubility
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
solubility
-
solubility
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble, aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
-
feature
hydrophobic
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
transition temp
Tg 142 °C (onset, annealed)
transition temp
Tg 137 °C (onset, annealed)
transition temp
-
transition temp
Tg 130-185 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(4-vinylpyridine)
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)