Przejdź do
368148
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
98%
Synonim(y):
2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2C(C6H4NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
assay
98%
mp
195-198 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(N)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8H,22-23H2
InChI key
BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)