Merck
385891
Sigma-Aldrich
Benzenethionosulfonic acid sodium salt
technical grade, 85%
Wybierz wielkość
25 G
924,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
924,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5S(=S)(=O)ONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
85%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
sulfinic acid
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S2.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
BZHOWMPPNDKQSQ-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
433063H9649S1129
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
275 °C (dec.) (lit.)
mp
222-226 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
grade
technical grade
grade
technical grade
grade
-
grade
-
functional group
sulfinic acid
functional group
sulfinic acid
functional group
-
functional group
-
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T R Chauncey et al.
The Journal of biological chemistry, 258(24), 15037-15045 (1983-12-25)
Thiosulfate reductase catalyzes the desulfuration of thiosulfonates while oxidizing GSH to GSSG. Kinetic studies of the enzyme-catalyzed reaction between GSH and benzenethiosulfonate have been carried out, and direct evidence for the occurrence of glutathione persulfide as an immediate product of