Merck
385468
Sigma-Aldrich
4-Nitroanthranilic acid
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3-2-(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
257 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)