Kluczowe dokumenty
38224
Diisooctylthiophosphinic acid
technical, ~85% (T)
Synonim(y):
Bis(2,4,4-trimethylpentyl)thiophosphinic acid
Wybierz wielkość
303,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
303,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
~85% (T)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48
gęstość
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CC(C)(C)C)CP(S)(=O)CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H35OPS/c1-13(9-15(3,4)5)11-18(17,19)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,19)
Klucz InChI
KUYLHALFMPOMKK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)